Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-fluoroanisole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC1398-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1398-10G
4-Bromo-2-fluoroanisole 98%
4-Bromo-2-fluoroanisole


Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011710
Numéro CAS: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité