4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C/19mmHg
Point de fusion: 58…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143261
Numéro CAS: 57848-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité