1-Bromo-2-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1400-100GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzène 99%
1-Bromo-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité