3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864664
Numéro CAS: 1000339-52-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité