4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClFN
Point de fusion: 110 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234055
Numéro CAS: 39160-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité