1-Bromo-3-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA 87 EUR InStock
APOSPC1410-500G APOSPC1410-100G
1-Bromo-3-fluorobenzène 99%
1-Bromo-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000326
Numéro CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité