3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C/33mmHg
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055432
Numéro CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité