5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/50mmHg
Densité: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042493
Numéro CAS: 393-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité