4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1423G-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1423G-5G APOSPC1423G-25G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
Point de fusion: 254…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143266
Numéro CAS: 147181-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité