5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Point de fusion: 221…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143426
Numéro CAS: 202865-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité