4-Bromo-4'-fluorobiphényl 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423J-1G
APOSPC1423J-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC1423J-1G
4-Bromo-4'-fluorobiphényl 99%
4-Bromo-4'-fluorobiphényl
Formule: C₁₂H₈BrF
MW: 251,1 g/mol
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017954
Numéro CAS: 398-21-0
EINECS: 206-909-0
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité