Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique 98%
Acide 4-bromo-2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Point de fusion: 216…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143267
Numéro CAS: 149947-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité