Acide 5-bromo-2-fluorocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC1423T-25GEA 96 EUR InStock
APOSPC1423T-25G
Acide 5-bromo-2-fluorocinnamique 98%
Acide 5-bromo-2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143427
Numéro CAS: 202865-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité