1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1426R-100G PC1426R-25G
APOSPC1426R-100GEA 114 EUR InStock
APOSPC1426R-100G APOSPC1426R-25G
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,06 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051473
Numéro CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité