4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
MW: 236,00 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013372
Numéro CAS: 320-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité