2-Bromo-4-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1429-100GEA 49.5 EUR InStock
APOSPC1429-100G APOSPC1429-25G APOSPC1429-500G
2-Bromo-4-fluorophénol 97%
2-Bromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C/50mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Densité: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010614
Numéro CAS: 496-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité