2-Bromo-5-fluorophénol 97%
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
PC1429A-100G
APOSPC1429A-100G
2-Bromo-5-fluorophénol 97%
2-Bromo-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C
Densité: 1.717 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040939
Numéro CAS: 147460-41-1
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité