4-Bromo-2-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1429E-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1429E-5G APOSPC1429E-25G
4-Bromo-2-fluorophénol 98%
4-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C/10mmHg
Densité: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011722
Numéro CAS: 2105-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité