1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1434-5GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC1434-5G APOSPC1434-1G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,9900 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C/1mmHg
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042240
Numéro CAS: 393-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité