2-Fluoro-N-méthylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 215 EUR InStock
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-méthylaniline
2-Fluoro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00028030
Numéro CAS: 1978-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité