3-Bromo-4-fluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluène 99%
3-Bromo-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Densité: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040827
Numéro CAS: 452-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité