4-Bromo-2-fluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluène 99%
4-Bromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C/8mmHg
Densité: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013551
Numéro CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité