Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 377 EUR InStock
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque 95%
Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631322
Numéro CAS: 225104-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité