2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1472-25G PC1472-5G
APOSPC1472-25GEA 176 EUR InStock
APOSPC1472-25G APOSPC1472-5G
2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene 97%
2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene
Formule: C₆H₂BrF₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153704
Numéro CAS: 234096-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité