L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Fournisseur: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synonyms: Perfluoro-2,5-8-trioxadodecyl bromide
PC1473-25G PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA 301 EUR InStock
APOSPC1473-25G APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Formule: C₉BrF₁₉O₃
MW: 596.98 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/25mmHg
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD03094130
Numéro CAS: 330562-47-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité