1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1480-2GEA 0 EUR InStock
APOSPC1480-2G APOSPC1480-25G APOSPC1480-5G
1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane 97%
1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane
Formule: BrF₂CCF₂I
MW: 306,82 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C
Densité: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042136
Numéro CAS: 421-70-5
EINECS: 207-008-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité