1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1493-25G
APOSPC1493-25GEA 121 EUR InStock
APOSPC1493-25G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formule: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Point de fusion: 151…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06248899
Numéro CAS: 84322-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité