2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 207 EUR InStock
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02871619
Numéro CAS: 135748-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité