1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1524-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC1524-1G APOSPC1524-5G
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Formule: C₄H₂BrF₅O
MW: 240,96 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041447
Numéro CAS: 92737-01-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité