Gatifloxacin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC1528-100G PC1528-10G PC1528-25G
APOSPC1528-100GEA 575 EUR InStock
APOSPC1528-100G APOSPC1528-10G APOSPC1528-25G
Gatifloxacin
Gatifloxacin
Formule: C₁₉H₂₂FN₃O₄
MW: 375,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00895399
Numéro CAS: 112811-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité