3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229,03 g/mol
Point d'ébullition: 97…100 °C/23mmHg
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246858
Numéro CAS: 74483-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité