1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 87 EUR InStock
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
MW: 257,07 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C/15mmHg
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040840
Numéro CAS: 333-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité