5-Fluoro-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroaniline
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00034065
Numéro CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité