2-Fluoro-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1564-5G
APOSPC1564-5GEA 29 EUR InStock
APOSPC1564-5G
2-Fluoro-3-iodopyridine
2-Fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C/17mmHg
Point de fusion: 42…48 °C
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095287
Numéro CAS: 113975-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité