2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Amino-5-bromophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 191 EUR InStock
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrFNO
MW: 294,12 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038380
Numéro CAS: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité