Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl perfluoro-2-bromopropanoate
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 232 EUR InStock
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₅H₅BrF₄O₂
MW: 253 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153721
Numéro CAS: 10186-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité