2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline 98%
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458013
Numéro CAS: 887267-47-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité