1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène 99%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 47…49 °C/60mmHg
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1.767 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070738
Numéro CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité