1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 102 EUR InStock
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formule: C₇H₃F₁₃O₄
MW: 398,08 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156026
Numéro CAS: 147492-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité