6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15 g/mol
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03070543
Numéro CAS: 99199-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité