Bromotrifluoroéthylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1590-100G PC1590-25G
APOSPC1590-100GEA 1510 EUR InStock
APOSPC1590-100G APOSPC1590-25G
Bromotrifluoroéthylène 98%
Bromotrifluoroéthylène
  • Pyrophoric
Formule: C₂BrF₃
Point d'ébullition: –2 to 0 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 598-73-2
ONU: 2419
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité