2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1593-25G PC1593-500G
APOSPC1593-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC1593-25G APOSPC1593-500G
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Point d'ébullition: 209 °C
Densité: 1.693 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203478
Numéro CAS: 175278-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité