4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline 99%
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/15mmHg
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.691 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179338
Numéro CAS: 175278-09-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité