4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 473 EUR InStock
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol 95+%
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₄BrF₃OS
Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00203474
Numéro CAS: 175278-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité