2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1598G-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G APOSPC1598G-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C/30mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153086
Numéro CAS: 50488-42-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité