1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
PC1599-1G PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC1599-1G APOSPC1599-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formule: BrH₂CCH(OH)CF₃
MW: 192,96 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C
Densité: 1.861 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040945
Numéro CAS: 431-34-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité