2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1602-100G PC1602-25G PC1602-5G
APOSPC1602-100GEA 158 EUR InStock
APOSPC1602-100G APOSPC1602-25G APOSPC1602-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène 98%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Versatile CF3 building block: Hu et al, J. Chem Soc., Perkin Trans. 1, 1998, 2, 279. Precursor for PC77612-(Trifluoromethyl)acrylic acid : JOC., 1989 , 54.
Formule: C₃H₂BrF₃
Point d'ébullition: 29…30 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077469
Numéro CAS: 1514-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité