3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Point de fusion: 54…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363778
Numéro CAS: 871329-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité