3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-5-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 216…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363785
Numéro CAS: 850593-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité