3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363779
Numéro CAS: 850589-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité